Szeretne újra bejelentkezni?
Külső elszívás nélküli vegyifülkék
Külső elszívás nélküli vegyifülkék
Ha nincs lehetőség külső elszívó rendszer kiépítésére, a szellőzőcsatorna nélküli recirkulációs vegyifülkék a normál vegyifülkék alternatíváját jelentik. Ezek a vegyifülkék az alkalmazott anyagoknak megfelelő szűrővel vannak felszerelve.
A felhasználó és a környezet védelmére tervezve
  • Flexibilis, könnyen átalakítható megoldás
    Flex™ technológia : a munkafolyamatnak megfelelően Önhöz és környezetéhez rugalmasan alakítható, modulrendszerű szűrő. Szilárd és folyékony anyagokhoz, külön-külön vagy együtt.
  • Költségcsökkentő megoldás
    Nagyon kis energiafogyasztás
    Könnyű telepítés és áthelyezés, azonnal használatra kész
    Csökkenti az infrastruktúrális, építési és üzemeltetési költségeket
  • Biztonságos megoldás
    Megfelel az NF X 15-211 : 2009 szabvány előírásainak, az ASHRAE 110 : 1995 szabvány szerint bevizsgálva
    ESP® – Erlab biztonsági program: hosszan tartó védelmi megoldás a felhasználó számára
  • Környezetbarát megoldás
    A levegőbe nem jutnak ki veszélyes szennyező anyagok