Szeretne újra bejelentkezni?
Zavarosságmérés (Turbiditásmérés)
Zavarosságmérés (Turbiditásmérés)
A vízminőség változásának egyszerű és cáfolhatatlan indikátora
A zavarosság a vízminőség kulcsfontosságú paramétere: ivóvíz – szennyvíz ellenőrzése – ipari vizek, stb...
A zavarosság megbízható ellenőrzése az ivóvíz előállításának elengedhetetlen alkotóeleme, a közegészségügyi és biztonsági szervezetek világszerte elismerik ezen paraméter mérésének fontosságát.
A zavarosság hirtelen változása további szennyezési forrást jelezhet (biológiai, szerves vagy szervetlen), de utalhat a vízkezelési folyamat problémájára is.
Kérdései vannak a zavarosságmérés témakörében, vagy többet szeretne tudni róla? Kattintson a lenti hivatkozásra, és letöltheti a „Zavarosság elmélete” (Theory of turbidity) tájékoztató füzetet.
A praktikus alkalmazások során fellépő problémák interferenciát és hibákat okozhatnak, amelyek csökkentik a műszerek pontosságát. A műszer megfelelő működésének biztosítása és a lehető legpontosabb mérési eredmények érdekében lényeges a műszer kalibrálásának jóváhagyása. Kattintson a lenti hivatkozásra és letöltheti a „Standardok műszaki információi” (Technical information on standards) tájékoztató füzetet.
- Részletek
Hach TL23 sorozatú laboratóriumi zavarosságmérő
Megbízható mérések nagy zavarosságú folyadékok esetén
A zavarosságmérő, amely a legigényesebb szennyvíz és ipari víz ellenőrzések esetében is leegyszerűsíti a vizsgálatokat.
  • Könnyen kezelhető, intuitív színes képernyő
  • Egyszerű adatkezelés és exportálási lehetőségek
  • Könnyen elérhető pontosság
Küvettákkal, standardokkal és tartozékokkal szállítjuk
- Részletes termékinformációk
2100Q hordozható turbiditásmérő, Hach
Ideális helyszíni vagy gyári használatra
  • Egyszerűen hordozható 
  • A kezelési folyamat során többszörös méréseket végez számos gyűjtési pontról
  • Intuitív felhasználói felület: könnyű mérés, kalibrálás és hitelesítés
  • Adatok egyszerű tárolása és átvitele
- Részletek
Új, hordozható VWR TIR200 műszer
Gyors, pontos és egyszerű helyszíni ellenőrzéshez ajánlott
Az ivóvíztől szennyvízig, színes és színtelen folyadékokhoz egyaránt használható.
Megfelel az EN ISO 7027 előírásainak.
- Részletek
WTW, IDS zavarosságmérők – digitális és vezeték nélküli alkalmazáshoz
VisoTurb® 900-P: digitális IDS zavarosságmérés a praktikus zavarosságmérő segítségével
  • Kényelmesen használható zavarosságmérő a felszíni vizek zavarosságának mérésére
  • Egyszerű 2 vagy 3 pontos kalibráció
  • A WTW MultiLine® IDS műszer több paraméteres helyszíni mérésekhez alkalmas
A zavarosságmérők teljes termékkínálata
A turbiditási standardok teljes termékkínálata