Szeretne újra bejelentkezni?
Kémiai oxigénigény (KOI) elemzés
Kémiai oxigénigény (KOI) elemzés
A víz kémiai oxigénigénye (KOI) a feltárás után, dikromát módszerrel határozható meg.
A VWR a KOI mérésére 2 megoldást kínál:
  • Gyors módszer
  • Hivatalos módszer
KOI gyors módszer, Hach
KOI hivatalos módszer
KOI hivatalos módszer
A mintát először egy manuális vagy automatikus feltáró egységben a megfelelő reagensekkel mineralizálják.