Szeretne újra bejelentkezni?
DURAN® laboratóriumi palackok
DURAN® laboratóriumi palackok
A DURAN® forradalmi eljárást az összes többihez hasonlóan a változatosság és szerteágazás jellemzi. Alapvető részét az eredeti, boroszilikát 3.3 üvegből készült GL 45 laboratóriumi palack képezi, ami könnyen olvasható beosztással és a jelölést megkönnyítő, nagyméretű címkéző mezővel rendelkezik ráégetett, erősen tartós fehér kerámiából.
A boroszilikát 3.3 üveg kimeríthetetlen design lehetőségeket kínáló tetszetős anyag. Legjelentősebb tulajdonságai közé a nagyon nagy kémiai ellenállás, gyakorlatilag semleges viselkedés, magas felhasználási hőmérséklet, minimális hőtágulás és a hősokkal szembeni nagy ellenállás tartozik.
Mióta 1972-ben bevezették a GL 45 laboratóriumi palackot, a DURAN® palackok állandó fejlesztésen és tökéletesítésen mentek át. Kiváló minőségű termékek és rendszerek széles köre áll most rendelkezésre. A DURAN®számtalan változata és átfogó eredeti berendezése tesz lehetővé szint korlátlan számú alkalmazást.
Hagyományos DURAN® reagenspalackok
Az eredeti palackok és egy laboratóriumi klasszikus - a DURAN® reagenspalack.
Tudjon meg többet
Eredeti - DURAN® GL 45 palackok
A többfunkciós laboratóriumi palackok aranystandardja nagy tisztaságú boroszilikát 3.3 üvegből. 
Tudjon meg többet
Intelligens - DURAN® YOUTILITY
Az eredeti palack legjobb tulajdonságait megőrző, következő generációs laboratóriumi palackok jobb tulajdonságokat, felhasználói biztonságot és komponenseket kínálnak.
Tudjon meg többet
Tiszta - DURAN® PURE
A gyógyszeripar igényeihez kifejlesztett, kiváló minőségű palackok és lezárások kínálata.
Tudjon meg többet
Döntés - DURAN® TILT
Praktikus, többször használható palack a sejttenyésztéshez szükséges táptalajok előkészítése során.
Tudjon meg többet
Helytakarékos - DURAN® SQUARE
A szoros, hatékony csomagolás jelenti a helytakarékos forma előnyét.
Tudjon meg többet
Bővített - DURAN® GLS 80®
Az eredeti GL 45 DURAN® palackok valamennyi tulajdonsága nagyobb száj előnyeivel kiegészítve.
Tudjon meg többet
Izolált - DURAN® kettős falú
Külső üvegköpeny biztosítja a tartalom kényelmes melegítését vagy hűtését a keresztszennyeződés kockázata nélkül.
Tudjon meg többet
Védő - DURAN® protect
Külső műanyag biztonsági bevonat védi mind a felhasználót, mind a tartalmat a törések ellen.
Tudjon meg többet
Erősebb - DURAN® pressure plus+
Strapabíróbb kialakítású palack, amely biztonságos megoldást jelent a vákuumot vagy mérsékelt nyomást igénylő laboratóriumi alkalmazásokhoz.
Tudjon meg többet
Swirled - DURAN® baffled
A tökéletes palack a nagy hatékonyságú keveréshez, a szélesebb GLS80® száj előnyeivel ötvözve.
Tudjon meg többet
UV-védett - DURAN® amber
Ráégetett, külső borostyánréteg hozzáadása biztosítja a tartalom védelmét a fotodegradáció hatásai ellen.
Tudjon meg többet