Tisztatéri cipők és csizmákA tisztatéri környezetben minimálisra szükséges csökkenteni az elcsúszásból származó balesetek kockázatát, valamint az elektrosztatikus kisülések okozta hibákat és rendellenességeket.
|
![]() |
A lábbelit naponta sok órán keresztül hordani szükséges, ezért azoknak biztonságosnak (a dolgozók és a technológiák számára), valamint kényelmesnek kell lenniük. A biztonsági, védő- és ipari lábbelik eltérőek, ezeket a következő európai szabványok szerint tervezik: Ahol nagy mennyiségű folyadék van jelen, vízhatlan lábbeli viselése szükséges. E célra tisztítható és fertőtleníthető poliuretán papucsot vagy mikroszálas cipőt javaslunk. Ahol csökkenteni kell, vagy meg kell akadályozni az elektrosztatikus feltöltődést, alapvető fontosságú az antisztatikus, ESD ellen védett lábbeli. |
További információKérésre katalógust biztosítunk. |
![]() |