Szeretne újra bejelentkezni?
A periódusos rendszer 150 éve
A kémiai elemek periódusos rendszere 150 éves évfordulóját ünnepli.
Ünnepelje Ön is ezt a születésnapot a tudása tesztelésével és a termékeink megismerésével.
VEGYEN RÉSZT A JÁTÉKBAN
Az elemek interaktív periódusos rendszere
Ha szeretné az egyes elemek fizikai jellemzőit megismerni, csak kattintson a jobb oldali dobozokba...
Nézze meg a kínálatunkban szereplő összes periódusos rendszert:
    Összes periódusos rendszer
    További erőforrások
    Ki találta ki a periódusos rendszert?
    A modern periódusos rendszer kidolgozása egy orosz kémikus, Dimitrij Mengyelejev nevéhez fűződik, aki 1869. március 6-án tette közzé ki az első szélesebb körben elismert periódusos rendszert. A kidolgozás során Mengyelejev az elemeket az atomsúlyuk szerint sorba rendezte, majd csoportosította őket.
    Milyen a periódusos rendszer felépítése?
    A periódusos rendszer a kémiai elemeket táblázatos formában jeleníti meg, a rendszámuk, az elektronszerkezetük és ismétlődő kémiai tulajdonságaik szerint rendezve. A táblázat szerkezete periodikus trendeket mutat. A táblázat hét sorában (ezeket nevezzük periódusoknak) rendszerint fémek találhatók a bal oldalon, és nemfémek a jobb oldalon. Az egyes oszlopok (csoportok) hasonló kémiai viselkedésű elemeket tartalmaznak. Hat csoportnak a sorszáma mellett külön elfogadott neve is van: például a 17-es csoport a halogénelemek, a 18-as csoport pedig a nemesgázok. A periódusos rendszer négy egyszerű, téglalap alakú területet (mezőket) is megjelenít, amelyek a különböző atomi pályák kitöltésével állnak összefüggésben.
    Melyek a nemrég bekerült elemek? Hogyan fedezték fel ezeket az új elemeket?
    A legutóbb felfedezett elemek a nihonium, a moszkovium, a tennesszin és az oganesszon, amelyek a 113-as, 115-ös, 117-es, és 118-as rendszámú elemek. A nihonium az első olyan modern elem, amelyet egy ázsiai országban fedeztek fel. Ezek az elemek részecske-gyorsítókból származnak, és mesterségesen állíthatók elő. Tehát, lényegében volt egy cél - egy elem, amely beleillik a periódusos rendszerbe -, és ezt a részecskét kellett megtalálni. Ez a folyamat meglehetősen gyorsan zajlott, és az új elemek felfedezését a kémikusok és fizikusok közös munkájának köszönhetjük. Tehát, ezeknek az elemeknek a létrehozása tervezéssel, technológiával és erőforrások felhasználásával lehetséges.
    Mi az ilyen típusú kutatás célja?
    A világegyetem működésének megértéséhez és a technológiai fejlődés továbbviteléhez járul hozzá. Mit tehetünk és mit tudhatunk meg?
    Szakirodalom
    Fémek nyomelemzése
    A periódusos rendszer 118 elemet tartalmaz, az első a hidrogén (H), az utolsó az oganesszon (Og), melyek között sok fém található. A fémek meghatározásának egyik leggyakoribb elérhető módszere az ICP-MS. Ha szeretné megismerni az ICP_MS standardjainkat, kattintson a különböző elemekre az interaktív periódusos rendszerben:
    Megjegyzés: az interaktív periódusos rendszer olyan oldalakra irányítja Önt, amelyeken angol nyelven tájékozódhat az ICP standardoktól
    INTERAKTÍV PERIÓDUSOS RENDSZER
    A periódusos rendszer-kihívás
    Tudja kívülről a periódusos rendszer elemeit? Játszik velünk? Tesztelje saját és kollégái tudását!
    VEGYEN RÉSZT A JÁTÉKBAN
    Hogyan jött létre a kémiai elemek periódusos rendszere?
    Álmomban láttam egy táblázatot, melyben minden kémiai elem a megfelelő helyre került. Amikor felébredtem, azonnal lejegyeztem mindent egy darab papírra." Dimitrij Mengyelejev (1834-1907)
    Interaktív periódusos rendszer
    A periódus rendszer 150 év után ráncfelvarrást kapott. Szeretné újra felfedezni?
    KÍVÁNCSI VAGYOK